Merck
LSKMAGS08
Millipore
PureProteome Magnetic Stand
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
LSKMAGS15Z740156Z740155
vibrant-m
LSKMAGS08
PureProteome Magnetic Stand
vibrant-m
Z740156
LifeSep magnetic separation stand
vibrant-m
Z740155
LifeSep magnetic separation stand
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
詳細
PureProteome Magnetic Stand contains a removable magnet.
アプリケーション
Research Category
細胞培養
特徴および利点
  • Enables reproducible process
  • Comparable results with standard protocols
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
テクニカルサービス連絡先