Merck
MMHAWG224
Millipore
Milliflex Oasis® ろ過ユニット
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL
別名:
バイオバーデン試験用の格子入り混合セルロースエステルメンブレン製滅菌メンブレンろ過デバイス
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質水準
認証
EP, USP, JP
無菌性
electron beam irradiated
特徴
ready-to-use
包装
pack of 24
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
フィルタ直径
49 mm
容量
250 mL
ポアサイズ
0.45 μm
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 3
当該品目
MXAC00001MIHVWP100
material
gridded filter, styrene-butadiene device, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
stainless steel
material
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
sterility
electron beam irradiated
sterility
-
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
ready-to-use
feature
-
feature
easily wetted with water, hydrophilic
pore size
0.45 μm
pore size
-
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
compatibility
-
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
詳細
MILLIFLEX OASIS® 250 mL ファネルは、ファネルとグリッド付きメンブレンフィルターを 1 つのデバイスに組み合わせた、すぐに使用できる電子ビーム照射フィルターユニットであり、バイオバーデン試験用のハイエンドソリューションを提供します。フィルターユニットはスチレンブタジエン共重合体製で、メンブレンは 0.45 μm 孔径、白色格子付き、および直径 49 mm の混合セルロースエステルで作られています。MILLIFLEX OASIS® メンブレンフィルターは標準のメンブレンのほぼ 2 倍の表面積を有するため迅速なろ過が可能で、ファネルはツールを使用することなく簡単にメンブレンから取り外せます。濾過後のメンブレンフィルターの凸型形状は完全性を示し、培養培地に置いたときに気泡が閉じ込められるのを防ぎます。
MILLIFLEX PROTACT® 機能はサンプルを二次汚染から保護し、メンブレンと寒天の接触を最適化して最も信頼性の高い結果を提供します。特許取得済みの密閉メンブレンフィルター機能は、他のろ過システムでよく見られるバイパス現象を防ぎ、堅牢な読み取りを保証します。
MILLIFLEX AZURE® 機能は、透明な漏斗と全周充填レベルインジケーターを組み合わせ、どの角度からでも簡単に充填できるようにします。革新的なろ過ユニットアセンブリ設計により、メンブレンの漏れやサンプルのバイパスを防ぎ、適切なサンプル量がろ過されることを保証します。
MILLIFLEX ®RACK&STACK 機能には、安全な輸送とインキュベーションのためのロック付き蓋も含まれています。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS® 250 mLファネルは、ビールやボトル入り飲料水のバイオバーデン試験、水質のモニタリング、および一般的な微生物分析に使用されます。医薬品および化粧品産業で広く用いられています。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany