Merck
MXSMC0120
Millipore
Milliflex Solid Media Cassette
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.74
物質
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
品質水準
無菌性
sterile
形状
plate (solid agar)
特徴
ready-to-use
メーカー/製品名
Milliflex®
入力
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
MXSMTLP48MXSMCYM48MXHAWG124
vibrant-m
MXSMC0120
Milliflex Solid Media Cassette
vibrant-m
MXSMTLP48
Milliflexカセット
vibrant-m
MXHAWG124
Milliflex®ファネル
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile; ethylene oxide treated
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
詳細
Milliflex® Cassette are empty plastic plates designed to be dispensed with agar-based media. It is to be used with Milliflex® or Milliflex Oasis® system for convenient, rapid and reliable bioburden testing. The design of the plate helps to streamline the microbial contamination testing workflow with quality assurance and avoiding risks of exogenous contamination. Each plate is a 3-piece assembly for dispensing 10ml of the media. The plate is sterilized and comes in 120 units per pack.
アプリケーション
Milliflex® empty Solid Media Cassette is used in Bioburden testing and general microbiological analysis of water. It is widely used in pharmaceutical, cosmetic and brewing industry
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
関連コンテンツ
We aim to accelerate the emerging industry of lab-grown meat and cultured seafood with expertise in cell culture media by focusing on media formulations that contain animal-free, cost-efficient growth factors for optimal cell expansion and differentiation. With expertise in cell culture media, we aim to accelerate the emerging industry of lab-grown meat and cultured seafood by facilitating media formulations that are animal-free and contain cost-efficient growth factors for optimal cell expansion and differentiation.
テクニカルサービス連絡先