安全性情報
S7113
Sigma-Aldrich
DAPI/褪色防止液、すぐに使用可能
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Chemicon®
品質水準
検出方法
fluorometric
輸送温度
dry ice
詳細
DAPI:4′, 6-ジアミジノ-2-フェニルインドール二塩酸塩。褪色防止液:p-フェニレンジアミンおよびグリセロールのPBS溶液。褪色防止液に希釈した0.4μg/mL DAPI。この製品は固定したスライドまたは細胞培養にすぐに添加できます。
アプリケーション
フルオレセインまたは同等の染色液で検出するプローブとハイブリダイズさせた、パラフィン包埋ホルマリン固定組織、中期染色体、間期核の対比染色に使用する核蛍光染色液。 褪色防止液は、光退色や高強度光源への長時間の曝露による蛍光の永久的な消失や蛍光シグナルの消光を防ぎます。
DAPIは、ATクラスターでDNAの小溝に結合し、ds DNAに優先的に結合します(Biochemistry 26:4545, 1987)。
提供資材
各バイアルには1 mLのDAPI/褪色防止液が入っています
警告および使用上の注意
DAPIは発癌物質である可能性があります。 褪色防止液は毒物および刺激物である可能性があります。 細心の注意を払って使用して下さい。 眼、皮膚、粘膜への接触は避けて下さい。 細心の注意を払って使用して下さい。 取扱い時には手袋と白衣を着用してください。 有害廃棄物の廃棄に関する施設のガイドラインに従ってください。 キャップをしっかりと締め、光への曝露を制限してください。
関連製品
褪色防止液 S7114
ヨウ化プロピジウム溶液 S7109
ヨウ化プロピジウム/褪色防止液 S7112
物理的形状
約50%のグリセロール、0.4μg/mLのDAPIおよび2~7mMのフェニレンジアミンを含むPBS溶液 pH 8.0
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長1年間、-20ºCで保存できます。遮光して保存してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
S7113:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Observation of chondrocyte aggregate formation and internal structure on micropatterned fibroin-coated surface.
Naoyoshi D Kachi,Akihisa Otaka,Seungwoo Sim,Yoshihiko Kuwana,Yasushi Tamada,Junko Sunaga et al.
Bio-medical materials and engineering null
Creation of Biofunctionalized Micropatterns on Poly(methyl methacrylate) by Single-Step Phase Separation Method.
Ho QP, Wang SL, Wang MJ
ACS Applied Materials & Interfaces null
Yusuke Kambe et al.
Biomaterials, 31(29), 7503-7511 (2010-07-21)
Initial chondrocyte-silk fibroin interactions are implicated in chondrogenesis when using fibroin as a scaffold for chondrocytes. Here, we focused on integrin-mediated cell-scaffold adhesion and prepared cell adhesive fibroin in which a tandem repeat of the Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS) sequence was genetically
Mohammadhossein Khorraminejad-Shirazi et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 45-45 (2020-02-06)
Mesenchymal stromal cell (MSC) stemness capacity diminishes over prolonged in vitro culture, which negatively affects their application in regenerative medicine. To slow down the senescence of MSCs, here, we have evaluated the in vitro effects of 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR), an
Kuan-Jung Chen et al.
Journal of cell science, 133(3) (2020-01-15)
Cell migration requires the coordination of multiple signaling pathways involved in membrane dynamics and cytoskeletal rearrangement. The Arf-like small GTPase Arl4A has been shown to modulate actin cytoskeleton remodeling. However, evidence of the function of Arl4A in cell migration is