Merck
SCM132
PluriSTEM-XF®ヒトES/iPS細胞培地
PluriSTEM-XF Human ES/iPS Medium is a complete xeno-free medium formulation for the feeder-free culture of human ES and iPS cells.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
liquid
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
Quality Level
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SCM130SCM045SF005
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
Analysis Note
PluriSTEM®ヒトES/iPS培地の各ロットは、未分化ヒトES細胞を3回以上継代して維持できる能力について、厳密な品質管理試験を受けています。
Application
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
多能性・初期分化
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
General description
PluriSTEM-XFヒトES/iPS培地は、ヒトES細胞およびiPS細胞のフィーダーフリー培養のための、完全なゼノフリー合成培地処方です。 この低分子をベースとした培地で維持した多能性細胞は、健康状態が良好で、高レベルの多能性マーカー(NANOG、OCT3/4、SOX-2、SSEA-3、SSEA-4、TRA-1-60、TRA-1-81)を発現し、分化能を保持し、正常な核型を有しています。 PluriSTEM-XFヒトES/iPS培地は、すぐに使用できる、追加の補足を必要としない、独立した500 mLボトルで提供されます。
完全なゼノフリー培養系のために、PluriSTEM-XF ヒトES/iPS培地は、PluriSTEM-XFリコンビナントビトロネクチン(カタログ番号:CC130)と共に使用してください。
PluriSTEM-XFヒトES/iPS培地の各ロットは、未分化ヒトES/iPS細胞を3回以上継代して維持できる能力について、厳密な品質管理試験を受けています。
注: PluriSTEM-XFを開始する前に、マニュアルを慎重に完全に読むことを推奨します。 コロニーの形態および増殖速度は、他の血清フリー、フィーダーフリー培地の培養条件とは異なる可能性があります。
Preparation Note
PluriSTEM-XFヒトES/iPS培地は、凍結した状態で提供され、製品ラベルに記載されている使用期限まで、-20°C で保存できます。
使用前に、室温(15 – 25°C)で、または2 – 8°Cで一晩かけて、PluriSTEM-XFを解凍してください。 37°Cでは解凍しないでください。 解凍時、PluriSTEM-XF培地は、ワーキングアリコートとして無菌状態で分注して-20°Cでラベルに記載されている使用期限まで保存できます。 解凍したアリコートは、2 – 8°Cで最長2週間保存できます。 解凍後はアリコートを再凍結させないでください。 使用前に、ワーキングアリコートを室温まで温めてください。 37°Cのウォーターバスで培地を温めないでください。
Legal Information
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SCM132:
jan
文書ライブラリにアクセスする
資料
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
プロトコル
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.