Merck
SCM141
Sigma-Aldrich
PLTMaxヒト血小板ライセート
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
由来生物
human
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
輸送温度
dry ice
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
H3667FC010SCM130
PLTMaxヒト血小板ライセート PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
SCM141
PLTMaxヒト血小板ライセート
ヒト血清 Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
H3667
ヒト血清
PluriSTEM®ヒトES/iPS培地 Defined small molecule based serum-free medium that enables feeder-free culture of human ES/iPS cells and allows for media exchanges every other day without compromising the morphology or long term functionality of human pluripotent stem cells.
SCM130
PluriSTEM®ヒトES/iPS培地
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
biological source
human
biological source
human male plasma (Type AB)
biological source
human
biological source
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
詳細
PLTMaxヒト血小板ライセートは成長因子濃縮サプリメントで、ヒト間葉系幹細胞(MSC)の培養に適したウシ胎児血清(FBS)に代わる優れた代替品です。 最適なMSCの成長は、5% PLTMaxヒト血小板ライセートによって得られます。PLTMaxヒト血小板ライセートは、マウス、ウサギおよびブタなどの他の動物種由来の間葉系幹細胞を効率的に育てるために使用されています。
PLTMaxヒト血小板ライセートは、米国血液センターで採取された正常なヒトドナーの血小板に由来します。 一貫した製品を生産するために、複数のドナーユニットを大規模なバッチサイズでプールしてから製造されます。PLTMaxヒト血小板ライセートの調製には、ヒトの静脈内使用が承認されたヘパリン(ブタ)が使用されています。 本製品にはヒト由来の物質が含まれており、感染のおそれありとして扱う必要があります。 生物学的サンプルに適用される標準的予防策を使用して取り扱い、また廃棄してください。
アプリケーション
使用方法
•最終濃度が2 U/mLの培地にヘパリンを加えます。ヘパリンを添加しないと、一部の培地が凝固する可能性があります。
•ヒト間葉系幹細胞の最適な成長を得るために、5% vol/vol PLTMaxヒト血小板ライセートをDMEMおよびαMEMなどの通常の細胞培養培地に加えます。
•cm2あたり約1.5x103個の細胞をプレート培養します。
•初代培養MSCのコンフルエンスが80%を超えないようにしてください。
粒子形成
• 製品は0.2 µmフィルターにより無菌的にろ過されています。融解後には粒子が見られます。 粒子の形成は正常であり、大きい粒子が存在しても性能に影響はありません。ろ過処理はお勧めしません。
•粒子の形成を低減するには、凍結/融解の繰り返しを最小限に抑え、4°Cで長期保存してください。必要に応じて37°Cで短時間インキュベーションすることにより、粒子形成を解消できる場合があります。
PLTMaxヒト血小板ライセートは成長因子濃縮サプリメントで、ヒト間葉系幹細胞(MSC)の培養に適したウシ胎児血清(FBS)に代わる優れた代替品です。100 mL。
研究のカテゴリ
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
間葉系幹細胞
品質
PLTMaxヒト血小板ライセートは、最高品質の原料を用いて製造されています。 すべてのヒト由来の材料は、政府による検査を受けた機関から取得される米国由来のものです。 各ドナーユニットはヒトへの使用が承認され、HIV-1、HIV-2、HCV、HBsAg、および梅毒のRPRなどの感染症がテストされています。
各ロットは、以下のパラメータについて幅広くテストされています:
pH:6.8~7.8
総タンパク量:4.0~6.5 g/dl
エンドトキシンUSP <8>:<10 EU/mL
マイコプラズマ:検出されない
無菌試験:増殖に対して陰性
保管および安定性
受領したら-80°Cで保存してください。室温または水槽内で融解してください。 融解後は、分注してから-20°C以下で保存してください。 長期保存の場合は-80°Cでの保存が推奨されます。凍結融解を繰り返すことは推奨されません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Samatha Bhat et al.
Scientific reports, 11(1), 3403-3403 (2021-02-11)
Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (BM-MSCs) are gaining increasing importance in the field of regenerative medicine. Although therapeutic value of MSCs is now being established through many clinical trials, issues have been raised regarding their expansion as per regulatory guidelines.
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Mark Li et al.
Stem cells translational medicine, 10(3), 385-397 (2020-10-25)
To optimize the regenerative proficiency of stem cells, a cardiopoietic protein-based cocktail consisting of multiple growth factors has been developed and advanced into clinical trials for treatment of ischemic heart failure. Streamlining the inductors of cardiopoiesis would address the resource
Augustin M Ofiteru et al.
Cells, 9(12) (2020-12-03)
Potency assays are critical for regenerative medicine, addressing the known challenge of functional heterogeneity among human multipotent stromal cells (hMSC). Necessary laboratory cell expansion allows analysis before implantation in the patient. Levels of induction of five signature gene biomarkers, ALPL
資料
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
すべて表示
プロトコル
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
テクニカルサービス連絡先