Merck
SLFG025
Millipore
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
マトリックス
Fluoropore®
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type organic solution(s)
gas
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Filter Code: FG
Overview of Non-Sterile Millex® Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore (PTFE) Membrane:
• Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
• Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
• Available in 0.20 µm, 0.45 µm, and 5.0 µm pore sizes and three diameters to suit your application needs
• Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Available in Multiple Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
アプリケーション
有機溶媒の最終ろ過
包装
50 pk in non sterile
1000 ea in non sterile
250 ea in non sterile
規格
For general laboratory use only
物理的形状
Color Code: ナチュラル 入口/ナチュラル 出口
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先