Merck
SLLG025SS
Millipore
Millex®親水性PTFEシリンジフィルター
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
0.2 μm PTFEシリンジフィルター, Millex-LGシリンジフィルター
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 0.1 mL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
125 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
75 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
26 mm
容量
100 mL
マトリックス
Biopore
ポアサイズ
0.2 μm
入力
organic solvent(s)
tissue culture medium
aqueous solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
The sterile 13 mm Millex-LG unit is a syringe-operated filter unit for the sterilization of solvent or aqueous solutions (column eluates, tissue culture additives, HPLC samples, etc.) in volumes of 10 mL. The solvent-resistant, single-use Millex-LG unit incorporates the 0.2 μm hydrophilic PTFE membrane. Millex-LG filter unit is suitable for use as a syringe filter to sterilize and ultraclean solutions.
アプリケーション
Millex-LG, 0.20 μm has been used:
  • in compound preparation in anhydrous dimethyl sulfoxide (DMSO) for in vitro experiments
  • as an organic solvent-resistant filter to prepare sterile 3,3′-dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) ethanol solution
  • to remove lipid aggregates in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
法的情報
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先