Merck
STREAMTUB
Millipore
シリコンチュープ
silicon tube, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
物質
silicon tube
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Stream®
L
5 m
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with Membrane filtration system
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
MIACTUB01MXPSITU37SYMBTBG01
Silicone tubing Milliflex® Plus Pump, liquid discard; 10 meters
MXPSITU37
Silicone tubing
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with Membrane filtration system
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
Milliflex® Plus Pump
compatibility
for use with Steritest® Compact Pump, for use with Steritest® Equinox Isofit Pump, for use with Steritest® Equinox Pump, for use with Steritest® Integral Pump, standard for VHP
material
silicon tube
material
silicone
material
silicone
material
silicone
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Steritest®
L
5 m
L
-
L
-
L
-
詳細
シリコンチュープは、外部排液チューブとして、すべての膜ろ過システムで使用するために設計されています。チュープは、EZ-Stream®ポンプをマニホールドやろ過装置に接続するために使用されます。廃棄チューブは廃液部に取り付けられます。チュープは高圧蒸気滅菌可能で、長さは5 m、内径は9.5 mmです。
アプリケーション
シリコンチュープは、ビール、ボトル入り飲料水、サイダー、ソフトドリンク、スポーツドリンク、ワイン、乳製品の一般的微生物分析や環境解析のための外部排液チューブとして、すべての膜ろ過システムで使用するために設計されています。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany