Merck
SX0001301
Millipore
Silicone Gaskets for 13 mm Swinnex filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone gasket
品質水準
パラメーター
121 °C max. temp.
ポアサイズ
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
適合性
for use with Swinnex 13
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SX0001300SX0002500XX3001200
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
silicone gasket
material
polypropylene device, silicone gasket, silicone seal
material
polypropylene device, silicone gasket, silicone seal
material
PTFE O-ring, PTFE gasket, PTFE seal, stainless steel housing, stainless steel screen
parameter
121 °C max. temp.
parameter
121 °C max. temp., 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
parameter
121 °C max. temp., 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
compatibility
for use with Swinnex 13
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
compatibility
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
詳細
Make your own syringe filter! Swinnex filter holders give you the flexibility to select the membrane type and diameter that are most appropriate for your application. For sterile filtration, autoclave you Swinnex filter holders with the membrane in place. Ultraclean or sterilize small volumes of liquids dispensed by a syringe or install in-line to filter larger volumes.
Features & Benefits:
•Available in three sizes for a range of process volumes
•Autoclavable with filter in place for sterile filtration
SX0001300 Swinnex Filter Holder, 13 mm
SX0002500 Swinnex Filter Holder, 25 mm
SX0004700 Swinnex Filter Holder, 47 mm
Replacement Parts
SX0001301 Silicone Gaskets for 13 mm Swinnex Filter Holder
SX0002501 Silicone Gaskets for 25 mm Swinnex Filter Holder
XX2702510 Support Screen, 25 mm, polypropylene
XX1104715 Support Screen, 47 mm, polypropylene
XX1104707 O-ring (5-329) for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX0004701 Base O-ring for Swinnex 47 mm Filter Holder, silicone
SX00047RK Replacement Parts Kit for Swinnex 47 mm Filter Holder
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先