Merck
WP6111560
Millipore
Chemical Duty Pump, 115 V/60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Laboratory vacuum pump
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
AC/DC入力
115 V, 60 Hz
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 3
当該品目
WP6122050WP6110060
Chemical Duty Pump, 115 V/60 Hz
WP6111560
Chemical Duty Pump, 115 V/60 Hz
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
AC/DC input
115 V, 60 Hz
AC/DC input
220 V, 50 Hz
AC/DC input
100 V, 50–60 Hz
詳細
  • Chemical Duty Pump is ideal for use in life science, environmental, and industrial applications.
  • Features a chemically-resistant head and diaphragm ideal for use with corrosive chemicals and solvents.
  • Withstands solvent vapor and moisture
  • Includes a 70 cm of 1/4 in. tubing and a Millex® FA50 filter for in-line moisture protection.
  • Easy-to-adjust vacuum and pressure regulators with individual gauges.
  • Portable design for easy movement between workstations.
アプリケーション
Vacuum Source for Filter Holders, Manifolds, and Devices, including Samplicity® Filtration System, SNAP i.d.® 2.0 System, Multiscreen®HTS Filtration Manifold, and Stericup® Filters.
原理
Vacuum
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
資料
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
プロトコル
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
関連コンテンツ
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
テクニカルサービス連絡先