WP61MNT00
1 of 10
Millipore
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
SD1P014M04
Millivac-Maxi Vacuum Pump, 230 V
XF5423050
Millivac-Mini Vacuum Pump, 230 V
WP61RBD00
Chemical Dutyポンプ再構築キット
WP6111560
Chemical Duty Pump, 115 V/60 Hz
EZSTREAM1
EZ-Stream®真空ポンプ
Supelco
57120-U
SPE Vacuum Pump Trap Kit(バキュームポンプトラップキット)
Z743993
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
57161-U
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
UFC5010
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
ambient
10-13 - German Storage Class 10 to 13
製品番号
ロット番号・バッチ番号