Merck
XX1104700
Millipore
Sterifil aseptic system, 47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
メーカー/製品名
Sterifil®
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
20.3 cm (8 in.)
直径
10.8 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
13.8 cm2
プレフィルター直径
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
フィッティング
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Sterifil Aseptic System
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
The Sterifil® aseptic system was designed as a tool for general filtration applications and filtration of samples for particulate or biological contamination analysis. The closed unit protects sample and filtrate from environmental contamination. Sterifil holder and funnel are available separately (without receiver flask and cover) to use with standard 1 L filter flasks or multiple place manifolds.
Depending upon membrane filter selection, the Sterifil products can be used for a variety of applications including bioburden monitoring and enumeration of organisms in samples.
Features & Benefits:
•Closed unit protects samples and filtrate from environmental contamination
•Device is autoclavable with membrane in place for sterile applications with less waste
•Optional hand pump allows for on-site filtration
Applications:
General Filtration, Field-based Filtration (with optional hand pump), Bioburden Monitoring, Counting Microorganisms, Filtration Processes Requiring Membrane to be Retained
原理
Vacuum
法的情報
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先