Merck
XX1104703
Millipore
Sterifilファネルカバー
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
polysulfone cover (for funnel)
メーカー/製品名
Sterifil®
テクニック
vacuum filtration: suitable
アプリケーション
filtration
適合性
for use with Sterifil Aseptic System
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
XX1104704XX1104702XX1104705
Sterifilファネルカバー Accessories for filter holders for sample preparation.
XX1104703
Sterifilファネルカバー
material
polysulfone cover (for funnel)
material
polysulfone funnel(s)
material
polypropylene base, polypropylene support screen(s)
material
polysulfone flask (receiver)
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
詳細
Sterifil®無菌システムは、一般的なろ過用途および微粒子または生物学的汚染分析のためのサンプルろ過ツールとして設計されました。閉鎖型装置であるため、サンプルやろ液を環境汚染から保護します。標準的な1 Lフィルターフラスコまたはマルチプレースマニホールドと使用するために、Sterifilホルダーとファネルは別個に用意されています(レシーバーフラスコとカバーは付属していません)。
メンブレンフィルターの選択によって、バイオバーデンモニタリングやサンプル中の生物の計数など、Sterifil製品は多様な用途に使用できます。
特長・利点:
•閉鎖型装置のためサンプルやろ液を環境汚染から保護。
•廃棄の少ない無菌用途のため、メンブレンを設置したまま装置のオートクレーブが可能
•オプションのハンドポンプにより現場でのろ過が可能
用途:
一般的ろ過、現場でのろ過(オプションのハンドポンプを使用)、バイオバーデンのモニタリング、微生物の計数、メンブレンの保持を必要とするろ過プロセス
アプリケーション
サンプル調製用のフィルダーホルダーの付属品
法的情報
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先