Merck
XX1104715
Millipore
Support screen, 47 mm, polypropylene
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene support
直径
47 mm
適合性
for use with Swinnex 47
輸送温度
ambient
詳細
In-Line Filter Holders are commonly use to ultraclean liquids or gases in line by pressure filtration. Simply open the housing to change the filter without disturbing the attached plumbing.
Features & Benefits:
•Stepped hose barb connections at both ends for easy installation
•Large, easy to grip hand knobs
Catalog Number Description
XX4304700 In-Line Filter Holder 47 mm
Replacement Parts
XX1104715 Support screen, 47 mm, polypropylene
XX4304701 O-ring (2-131), silicone
XX4304704 Hose adapter, 1/4 in. NPTF to 5/16 in. ID, polypropylene
XX4304705 Hand Knobs
Accessories
XX4304702 O-ring, (2-131), fluoroelastomer
XX4304707 Stainless Steel Support Screen, 47 mm
XX6200006P Filter forceps, blunt end, stainless steel
XX6700034 3 meters PVC tubing with 9.5 mm internal diameter
アプリケーション
Accessories for filter holders for sample preparation.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先