Merck
XX2504754
Millipore
Funnel Cover, 47mm, silicone
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
物質
clear device
無菌性
non-sterile
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
XX7100004Z232475Z232459
vibrant-m
XX2504754
Funnel Cover, 47mm, silicone
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
input
-
input
-
input
-
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
詳細
For general filtration applications and filtration of samples for particulate or biological contamination analysis
アプリケーション
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing , Water Monitoring
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先