スキップする
XX3002568
アダプター、1/4 インチ NPTF to F ルアーロック
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
material
chrome-plated , nickel plated
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
shipped in
ambient
General description
Milliporeには、Milliporeろ過装置に使用できる広範囲の取付け具、アダプター、バルブ、ゲージ、およびチューブの選択肢が用意されています。特に指定がない限り、構成材料はシリーズ300ステンレス鋼です。
Tri-Clamp(TC)取付け具は慣例により1 1/2"、2"のように示されています。1 1/2" TC取付け具は直径1"または1 1/2"のサイズのチューブに接続されます。2" TC取付け具は直径2"のサイズのチューブのみに接続されます。
Application
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
XX3002567XX6700L11XX6702507
material
chrome-plated , nickel plated
material
chrome-plated , nickel plated
material
stainless steel (Series 300)
material
stainless steel (Series 300)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
-
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
XX300256804053252663451