Merck
XX5004740
Millipore
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47mm, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
品質水準
L
10.2 cm
直径
6.9 cm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
9.6 cm2
フィッティング
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
適合性
for use with Aerosol Filter Holder
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
XX5004700XX5004710XX4504700
L
10.2 cm
L
17.8 cm
L
10.2 cm
L
-
diam.
6.9 cm
diam.
6.9 cm
diam.
6.9 cm
diam.
8.6 cm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
filtration area
9.6 cm2
filtration area
9.6 cm2
filtration area
9.6 cm2
fitting
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
fitting
11 mm O.D. inlet hose connector, 11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices), outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
fitting
11 mm O.D. full-area inlet (for open atmosphere sampling), 11 mm O.D. threaded outlet (for flow-limited orifices)
fitting
7/16 in. female inlet fitting (20 (UNF-3B)), 7/16 in. female outlet fitting (20 (UNF-3B))
詳細
These aerosol filter holders are designed for monitoring airborne particulates from the environment and/or closed systems. Choose the holder design most appropriate for your method. Aerosol filter holders are available in two formats: open-type for open atmosphere sampling and a standard design with a closed connection and inlet dispersion chamber.
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先