Merck
YY2214265
Millipore
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
ログイン組織・契約価格を表示する
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
silicone O-ring
品質水準
直径
14.2 cm
適合性
for use with Hazardous Waste System, 142mm
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
XX1104707XX4304701SX0004701
O-ring, 2-251, silicone Accessories for filter holders for sample preparation.
YY2214265
O-ring, 2-251, silicone
compatibility
for use with Hazardous Waste System, 142mm
compatibility
for use with Swinnex 47
compatibility
-
compatibility
for use with Swinnex 47
diam.
14.2 cm
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
7.5 mm
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
詳細
Accessories for filter holders for sample preparation.
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先