スキップする
10988537001
Roche
7-デアザ-2′-デオキシ-グアノシン-5′-三リン酸
95% (7-Deaza-dGTP, HPLC), ≤4% (7-Deaza-dGDP, HPLC), solution, 10 mM
別名:
7-デアザ-2′-デオキシグアノシン 5′-三リン酸 リチウム塩, -N7-dGTP, 7-デアザ-dGTP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 μL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥40,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H17N4O13P3
CAS番号:
分子量:
506.19
UNSPSC Code:
41116100
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
¥40,400
出荷予測2026年6月01日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
composition
7-Deaza-dGDP, ≤4% HPLC , 7-Deaza-dGTP, 95% HPLC
packaging
pkg of 200 μL (10 mM, 2 μmol)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
InChI key
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
General description
7-デアザ-2′-デオキシ-グアノシン-5′-三リン酸はヌクレオチドアナログであり、伸長性のテロメラーゼの基質の可能性があります。[1]このアナログを使用することによりPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)の産生量が改善されます。また7-デアザ-dGTPによってGCリッチ配列のシークエンシングが、特に鋳型の量が少ない及び/又はDNAの質が低い場合に、容易になります。[2]
本製品は10mMリチウム塩溶液で7-デアザ-2′-デオキシ-グアノシン-5′-三リン酸を含んでいます。
Application
7-デアザ-dGTPは、Taq DNAポリメラーゼを含むほとんどのDNAポリメラーゼの基質です。[3]
7-デアザ-dGTPは、GCリッチなDNA鎖の塩基配列決定の際、ゲル電気泳動における解離不良の対処法として、dGTPの代わりにジデオキシ鎖終結シークエンス法で使用されます。[4][5]
GCリッチな鋳型(広範囲の二次構造がある)を用いたPCRにおいて、dGTPの一部を7-デアザ-dGTPに置換することにより産生量を改善することができます。
Preparation Note
標準溶液:7-デアザ-dGTPは50 mM Tris(pH 7.0)を含む溶液に希釈し、正確に必要なdGTPと同じ濃度で使用してください。
Analysis Note
吸光度:A260 25ユニットが製品1 mgに相当します。
吸光度測定:A250/A260、A280/A260、A290/A260
Other Notes
PCR産物に7-デアザdGTPが含まれている場合、エチジウムブロミドでよく染まりません。これはおそらくPCR産物の隣接塩基の重なりが減少するためです。
PCRの増幅効率は一般的に7-デアザ-dGTPの影響を受けません。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11051466001B6396D0184
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
solution
form
solution
form
powder
form
liquid
packaging
pkg of 200 μL (10 mM, 2 μmol)
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
-
concentration
100 mM in H2O
composition
7-Deaza-dGDP, ≤4% HPLC , 7-Deaza-dGTP, 95% HPLC
composition
-
composition
-
composition
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)