スキップする
11835289910
Roche
PCR DIG Labeling MixPLUS
greener alternative
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume), pkg of 2 × 250 μL, solution
別名:
DIGシステム, PCR標識
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41105500
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
form
solution
usage
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume)
packaging
pkg of 2 × 250 μL
manufacturer/tradename
Roche
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
PCR DIG Labeling MixPLUSは、デオキシアデノシン三リン酸(dATP)、デオキシシチジン三リン酸(dCTP)、デオキシグアノシン三リン酸(dGTP)、デオキシウリジン三リン酸(dUTP)およびジゴキシゲニン(DIG)-11-dUTPのリチウム塩の混合物です。このヌクレオチド混合物は、ポリメラーゼ連鎖反応に直接加えることが可能で、DIG-標識ヌクレオチドは、PCR産物に取り込まれます。デオキシチミジン三リン酸(dTTP)の代わりにdUTPが取り込まれることにより、過去のウラシル-DNAグリコシラーゼ(UNG)との増幅反応による混入PCR産物が分解され、キャリーオーバーによる混入を予防します。例えばPCR ELISA、DIG-lablingおよびPCR ELISA、DIG-Detectionでは、取り込まれたDIG標識により抗DIG複合体を有するPCR産物を高感度で検出できます。PCR DIG Labeling MixPLUSは、PCR DIG Labeling Mixと同等のシグナル強度を示します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はより安全な化学製品として設計されます。  DIGシステムは、核酸のラベリングと検出に放射能を使用することに代わる高感度で費用対効果の高い手段として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する入手可能な出版物は数多くあります。そのため、放射性ラベリングの使用は、もはやハイブリダイゼーションのDNAラベリングの唯一の選択肢ではありません。
Application
PCR DIG Labeling MixPLUSは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)におけるジゴキシゲニン(DIG)‐デオキシウリジン三リン酸(dUTP)との増幅産物の直接標識、およびキャリーオーバー防止に使用されます。PCR DIG Labeling MixPLUSは10倍濃縮液です。各々の反応に対し、反応液に全量の10%を添加します。
Analysis Note
PCR DIG Labeling MixPLUSはPCRにおける機能検査済みです。
Other Notes
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)