スキップする
11966006001
Roche
TUNEL希釈用バッファー
pH 7.2-7.4 (20 °C), suitable for detection, pkg of 2 × 10 mL
別名:
TUNEL, トランスフェラーゼdUTPニック末端標識
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41116100
packaging
pkg of 2 × 10 mL
manufacturer/tradename
Roche
pH
7.2-7.4 (20 °C)
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
General description
TUNEL希釈用バッファーは、In -Situ Cell Death Detection Kit(細胞死検出キット)と併用できます。特殊なアプリケーションにおけるTUNEL反応のための末端デオキシヌクレオチドトランスフェラーゼ(TdT)の希釈に使用でき、細胞や組織における単一細胞レベルでのアポトーシス細胞死の検出および定量のためにDNA鎖切断を標識するのに使用されます。
Application
TUNEL希釈用バッファーは、下記で使用されています:
  • TUNEL critical commercial assay用のTUNEL反応混合物の調製における末端デオキシヌクレオチドトランスフェラーゼdUTP-ニック末端標識(TUNEL)酵素(TdT)を希釈するため[1]
  • ラット腎臓のアポトーシスを定量するため[2]
  • in vitroでオリゴデンドロサイト中のDNA断片化の確認用に末端デオキシヌクレオチドトランスフェラーゼ酵素液を希釈するため[3]
  • TUNELアッセイのため[4]
TUNEL希釈用バッファーは、末端デオキシヌクレオチドトランスフェラーゼdUTPニック末端標識(TUNEL)アッセイで使用されてきました。
Preparation Note
標準濃度:複合体の標準濃度はアプリケーションや基質により異なります。
以下の濃度はガイドラインとしてご利用ください:
  • ELISA:100 mU/ml
  • ウエスタンブロット:100mU/ml
保管条件(標準溶液):TdTの希釈液は使用直前に調製し、保管してはいけません。
TUNEL反応混合物は使用するまで氷上に置いてください。
Other Notes
生命科学研究用。診断用には使用できません。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)