表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
Assay:
85% (HPLC)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
製品DIUTP-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
assay
85% (HPLC)
form
solution
packaging
pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
アルカリ不安定型のジゴキシゲニン(DIG)-11-デオキスウリジン三リン酸(dUTP)は、1 mM四リチウム塩溶液としてお届けします。この溶液中で、DIGはアルカリ感受性エステル結合を介してdUTPに結合します。
Application
アルカリ不安定型のジゴキシゲニン-11-dUTPは、ランダムプライミングまたはニックトランスレーションなどの非放射性DNA標識化に使用できます。また、膜の除去および再検出を意図したハイブリダイゼーション実験に適した標識プローブに使用できます。
Biochem/physiol Actions
ジゴキシゲニン(DIG)-11-デオキスウリジン三リン酸(dUTP)は、ランダムプライムドDNA標識化反応またはニックトランスレーションにより、DIG-11-dUTP 35%、デオキシチミジン三リン酸(dTTP)65%の比率でdTTPと置き換わります。この比率は、DNAポリメラーゼ、Taq DNAポリメラーゼ、末端トランスフェラーゼおよび逆転写酵素の基質として理想的です。
Other Notes
生命科学研究用。診断用には使用できません。
このヌクレオチドを+15~+25°Cで0.1~0.5 NaOHにさらすと、DIG部分が除去されます。したがって、アルカリ変性(ストリッピングやブロットのリプロービングなど)により除去することのできるDIG標識プローブでの使用が最適です。ただし、アルカリ処理を切り抜けて残るDIG標識DNAを作製する場合には、アルカリ性で不安定になるこの製品は使用しないでください。代わりにアルカリ性で安定なDIG-11-dUTPを使用してください。
このヌクレオチドを+15~+25°Cで0.1~0.5 NaOHにさらすと、DIG部分が除去されます。したがって、アルカリ変性(ストリッピングやブロットのリプロービングなど)により除去することのできるDIG標識プローブでの使用が最適です。ただし、アルカリ処理を切り抜けて残るDIG標識DNAを作製する場合には、アルカリ性で不安定になるこの製品は使用しないでください。代わりにアルカリ性で安定なDIG-11-dUTPを使用してください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| assay 85% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay 85% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]]), pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]) | packaging pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM]), pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM]), pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM]) | packaging pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM) | packaging pkg of 25 μL (11209256910 [10 mM]), pkg of 57 μL (03359247910 [3.5 mM]) |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
![ジゴキシゲニン-11-dUTP、アルカリで不安定 =85% (HPLC), solution, pkg of 25 μL (11573152910 [1 mM]), pkg of 125 μL (11573179910 [1 mM]]])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)