スキップする
EHIFI-RO
Roche
Expand High Fidelity PCR System(拡張ハイファイPCRシステム)
sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001)
別名:
ハイファイPCRシステム、拡張
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
40 reactions
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥16,400
200 reactions
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥71,400
1000 reactions
カートの在庫状況を確認する
¥314,000
この商品について
UNSPSC Code:
41106300
EC Number:
NACRES:
NA.54
¥16,400
出荷予測2026年6月01日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001), sufficient for ≤40 reactions (11732641001)
packaging
pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U]), pkg of 100 U (11732641001), pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Expand High Fidelity PCRシステムは、5 kbまでのDNA断片を効率的に増幅するように最適化されています。9 kbまでのPCRが可能ですが、DNA断片長が増すにつれて収率は減少します。Expand High Fidelity PCR Systemは、熱に安定なTaq DNAポリメラーゼと校正活性(プルーフリーディング活性)を有する熱に安定なDNAポリメラーゼを含む酵素混合物から構成されています。Expand High Fidelity PCR Systemを用いたDNA合成の忠実度は、Taq DNAポリメラーゼと比べて3倍の増加を示します。T/Aクローニングを推奨します。
Taq DNAポリメラーゼの5' → 3' ポリメラーゼ活性と校正ポリメラーゼの3' → 5' エキソヌクレアーゼを組み合わせることにより、性能と結果が向上します。3' → 5' エキソヌクレアーゼ校正は、Taq DNAポリメラーゼと比べ、DNA合成忠実度において3倍の増加をもたらします。
Application
Expand High Fidelity PCR System(拡張ハイファイPCRシステム)は、Taq DNAポリメラーゼと比べて2倍の収率と3倍の忠実度で優れた結果をもたらす酵素混合物です。長さ5 kbまでのゲノム標的に対して最も高い感度のPCR結果を得るには、Expand High Fidelity PCR Systemを選択してください。
Expand High Fidelity PCR System、すぐに使えるPCRヌクレオチド混合物を含むdNTPackを使用してください。
最大限の利便性を得るために、2倍濃縮のすぐに使えるHigh Fidelity Master(ハイファイマスター)を選択してください。
Features and Benefits
Expand High Fidelity PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼと校正活性を有するDNAポリメラーゼの混合物であり、高い収率と忠実度が得られます。5 kbまでのDNA断片のPCRに最適化されています。
標準的な50 μL PCRには2.6 Uを使用します。
容量活性:3.5 U/μL
  • すべてのアプリケーションに1つの酵素を使用してください。
高い収率、忠実度、柔軟性をご享受ください。
  • 以前は検出できなかったPCR産物
を検出し、偽陰性を回避してください。
  • 少量のテンプレートDNAから良好な結果
を得てください。
Packaging
4種のコンポーネントを含む1キット
Analysis Note
Expand High Fidelityの各ロットは、ヒトゲノムDNAとコラーゲン用の特異的プライマー(1 kb増幅産物)およびtPA遺伝子(4.8 kb増幅産物)を用いたPCRで機能検査されます。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断的処置に使用しないでください。
容量活性:3.5 U/μL
Legal Information
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求項に基づいて診断に使用するには、ロシュから別のライセンスを取得する必要があります。購入ライセンスに関する詳細は、Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USAに連絡して得ることができます。</ br>購入者への注意事項:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
Expand is a trademark of Roche
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EHIFIDNTP-ROEHIFIP-ROELONG-RO
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11759078001), sufficient for ≤40 reactions (11732641001), sufficient for ≤200 reactions (11732650001)
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (04738276001), sufficient for ≤200 reactions (04738268001), sufficient for ≤40 reactions (04738250001)
usage
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), sufficient for 2500 reactions, sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for ≤190 reactions (11681842001), sufficient for ≤38 reactions (11681834001), sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
packaging
pkg of 100 U (11732641001), pkg of 2,500 U (11759078001 [10x250 U]), pkg of 500 U (11732650001 [2x250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (04738276001 [10x250 U]), pkg of 100 U (04738250001), pkg of 500 U (04738268001 [2x250 U])
packaging
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U]), pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
packaging
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U]), pkg of 150 U (11681834001), pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Expand High Fidelity Enzyme mix
  • Expand High Fidelity Buffer, with 15 mM MgCl2 10x concentrated
  • Expand High Fidelity Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)