Merck
ENDOGLUS-RO
Roche
エンドプロテイナーゼGlu-Cシーケンシンググレード
from Staphylococcus aureus V8
別名:
プロテアーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
50 μG
¥27,200
3 X 50 μG
¥68,500
¥27,200
本日発送予定詳細
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥15 units/mg protein
Biological source:
Staphylococcus aureus (V8)
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
form
lyophilized (salt-free), lyophilized
specific activity
≥15 units/mg protein
mol wt
Mr 27 kDa
packaging
pkg of 3 × 50 μg (11047817001), pkg of 50 μg (11420399001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
4.0-7.8
storage temp.
2-8°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
ENDOLYSS-RO32471310791156001
specific activity
≥15 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
20 U/mg
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
biological source
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized (salt-free)
mol wt
Mr 27 kDa
mol wt
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
mol wt
-
mol wt
30 kDa
optimum pH
4.0-7.8
optimum pH
8.5-8.8
optimum pH
-
optimum pH
8.0-8.5
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
General description
エンドプロテアーゼGlu-Cシーケンシンググレードは、Staphylococcus aureusV8から分離された高純度かつ高特異性のセリンプロテアーゼです。エンドプロテアーゼGlu-Cの阻害剤は、DFP、α2-マクログロブリン、およびTLCKです。
Application
タンパク質の構造解析や配列解析には、エンドプロテイナーゼGlu-Cシーケンシンググレードを使用してください。[1][2]
Biochem/physiol Actions
Glu(重炭酸アンモニウムpH 7.8中または酢酸アンモニウムバッファーpH 4.0中の場合)、またはGluおよびAsp(リン酸バッファーpH 7.8の場合)のカルボキシル側のペプチド結合を、極めて特異的に加水分解するセリンプロテアーゼです。エンドプロテアーゼGlu-Cシーケンシンググレードの特異性は、酸化されたインスリンのB鎖(インスリンBox)を基質として評価しています。高濃度のエンドプロテアーゼGlu-Cシーケンシンググレード(インスリンBoxの重量10に対し酵素の重量1)をインキュベートして、夾雑プロテアーゼなどの微量の不純物を検出します。。
熱失活:ほとんどのプロテアーゼシーケンシンググレードは、5分間の煮沸によって失活します。
Features and Benefits
RP HPLCにおいてペプチドの分離を妨げるおそれのある不純物は含まれていません。
Preparation Note
使用濃度:1/100~1/20(w/w)
1~5 μgの最小量のインスリンBoxで、Column Aquapore RUP 300、4.6 x 100 nm、7 μmを使用することで、十分な量の検出が可能です。
使用液:溶媒には再蒸留水が推奨されます。
水以外の溶媒は試験されていません。Rocheは、50 mM HEPES、pH 7.8の使用を推奨しています。
保管条件(使用液):+2~+8℃で、1~2日安定します。
安定性:+2~+8℃の仕様内で、12ヵ月安定します。乾燥した場所で保管してください。
エンドプロテアーゼGlu-Cシーケンシンググレード凍結乾燥品は、再蒸留水に溶解してください。自己分解を避けるため、インキュベーションの温度は25℃を超えないようにしてください。
Other Notes
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chen Li et al.
mAbs, 5(4), 565-575 (2013-06-12)
In developing biosimilar or biobetter products, comparability to the reference product is required to claim similar integrity or intended purpose. In this work, an anti-CD20 monoclonal antibody developed using RNA interference to decrease core fucosylation (RNAi-mediated) was comprehensively characterized by
Daniel Kolarich et al.
Nature protocols, 7(7), 1285-1298 (2012-06-09)
The comprehensive analysis of protein glycosylation is a major requirement for understanding glycoprotein function in biological systems, and is a prerequisite for producing recombinant glycoprotein therapeutics. This protocol describes workflows for the characterization of glycopeptides and their site-specific heterogeneity, showing