スキップする
05-3450
クロロホルム
suitable for HPLC
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 L
出荷予測2026年8月03日from三田市テクノパーク16-4
¥6,910
3 L
出荷予測2026年8月03日from三田市テクノパーク16-4
¥18,000
この商品について
化学式:
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
¥6,910
出荷予測2026年8月03日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0-99.4% (GC)
form
liquid
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
366927650498650471
description
suitable for HPLC
description
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
description
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
description
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
assay
≥99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
availability
available only in Japan
availability
-
availability
-
availability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under クロロホルム
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
05-3450-7-1L-J:4.548173019895E12 + 05-3450-3-3L-J:4.548173019888E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)