スキップする
07-4860
ジメチルスルホキシド
JIS special grade, ≥99.0%
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥3,200
3 L
在庫from三田市テクノパーク16-4
¥13,200
この商品について
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
EC Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12191600
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
¥3,200
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
JIS special grade
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
07-487047230107-4872
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
bp
189 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
autoignition temp.
573 °F
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
color
colorless
color
-
color
clear colorless
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ジメチルスルホキシド
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
07-4860-5-500ML-J:4.548173006406E12 + 07-4860-3-3L-J:4.548173019581E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
Mulmudi Hemant Kumar et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(41), 7122-7127 (2014-09-13)
Lead free perovskite solar cells based on a CsSnI3 light absorber with a spectral response from 950 nm is demonstrated. The high photocurrents noted in the system are a consequence of SnF2 addition which reduces defect concentrations and hence the
Björn Zörner et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 6), 1716-1732 (2014-04-17)
Anatomical plasticity such as fibre growth and the formation of new connections in the cortex and spinal cord is one known mechanism mediating functional recovery after damage to the central nervous system. Little is known about anatomical plasticity in the
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
07-4860-3-3L-J04061837733079
07-4860-5-500ML-J04061837733086