スキップする
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
grade
SAJ first grade
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay 99.8% | assay ≥99% |
| grade SAJ first grade | grade JIS special grade | grade anhydrous | grade FG, Kosher |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 76.5-77.5 °C (lit.) | bp 76.5-77.5 °C (lit.) | bp 76.5-77.5 °C (lit.) | bp 76.5-77.5 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.3720 (lit.) | refractive index n20/D 1.3720 (lit.) | refractive index n20/D 1.3720 (lit.) | refractive index n20/D 1.3720 (lit.) |
| vapor pressure 73 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 73 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 73 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 73 mmHg ( 20 °C) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
09-0690-3-3L-J: + 09-0690-5-500ML-J: + 09-0690-8-15KG-J:
jan