この商品について
83 mmHg ( 37.7 °C)
スキップする
製品名
ヘプタン, SAJ first grade, ≥98.0%
SMILES string
CCCCCCC
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
grade
SAJ first grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 13-0360 | 494526 | 246654 |
|---|---|---|---|
| grade SAJ first grade | grade JIS special grade | grade biotech. grade | grade anhydrous |
| assay ≥98.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99% | assay 99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) |
| expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % |
| vapor pressure 40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C