サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 500 mL | 在庫あり出荷可能from三田市テクノパーク16-4 | ¥2,200 |
この商品について
grade
JIS special grade
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
30.0-35.5%
density
1.13 g/cm3
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| grade JIS special grade | grade SAJ first grade | grade - | grade - |
| concentration 30.0-35.5% | concentration ≥30.0% | concentration 30 % (w/w) in H2O | concentration 3 wt. % in H2O, 3.0-4.0 wt. % (H2O2 basis with KMnO4, redox titration) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.13 g/cm3 | density 1.13 g/cm3 | density 1.110 g/cm3 | density 1 g/mL at 25 °C |
| vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 23.3 mmHg ( 30 °C) |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 過酸化水素 溶液
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
13-1910-5-500ML-J:4.548173003474E12
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 13-1910-5-500ML-J | 04061838096227 |