スキップする
15-2330
2-プロパノール
≥99.0%, SAJ first grade
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
3 L
カートの在庫状況を確認する
¥6,310
14 kg
カートの在庫状況を確認する
¥14,700
この商品について
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
¥6,310
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2-プロパノール, SAJ first grade, ≥99.0%
grade
SAJ first grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 溶解度パラメータを用いたポリドーパミン・ナノスフィアの合成における水-アルコール混合溶媒の選択:この研究では、ポリドーパミン・ナノ粒子の合成における溶媒として 2-プロパノールを使用し、溶解度パラメータ技術により粒子のサイズと均一性の条件を最適化することに焦点を当てています(Jiang et al., 2014)。
  • イソプロパノールを共基質として用いた Leifsonia xyli CCTCC M 2010241 による(R)-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]エタノールの効率的なエナンチオ選択的合成:この研究では、光学活性アルコールの不斉合成における 2-プロパノールの使用が示され、バイオ触媒における共基質としての役割が強調されています(Ouyang et al., 2013)。
  • 酵素変換のリアルタイム ESI-MS:有機溶媒と多重化の影響:この研究では、リアルタイムエレクトロスプレーイオン化質量分析法を用いて、2-プロパノールなどのさまざまな有機溶媒が酵素反応に与える影響を調査し、酵素動力学に対する溶媒の影響に関する洞察を提供しています(Scheerle et al., 2012)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
15-2320I951659304
2-Propanol SAJ first grade, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
15-2330
2-Propanol
2-Propanol JIS special grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
15-2320
2-Propanol
2-Propanol BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
I9516
2-Propanol
2-Propanol BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
59304
2-Propanol
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
grade
SAJ first grade
grade
JIS special grade
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-プロパノール
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.1 °F
flash_point_c
11.7 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
15-2330-3-3L-J:4.548173020402E12 + 15-2330-8-14KG-J:4.5481730046E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Hadas Grossman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3206-3216 (2015-04-30)
Granulosa cells support the developing oocytes and serve as transducers of the ovulatory stimulus induced by LH surge. Fyn kinase is expressed in granulosa cells, though its role in these cells has not been studied. In human embryonic kidney 293T
Jan Rybniker et al.
Nature communications, 6, 7659-7659 (2015-07-15)
Better antibiotics capable of killing multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis are urgently needed. Despite extensive drug discovery efforts, only a few promising candidates are on the horizon and alternative screening protocols are required. Here, by testing a panel of FDA-approved drugs in
Thomas W Winkler et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005378-e1005378 (2015-10-02)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified more than 100 genetic variants contributing to BMI, a measure of body size, or waist-to-hip ratio (adjusted for BMI, WHRadjBMI), a measure of body shape. Body size and shape change as people grow older
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
15-2330-3-3L-J04061837733451
15-2330-5-500ML-J04061837733468
15-2330-8-14KG-J04061833410011