スキップする
19-2470
メタノール
≥99.8% (GC), suitable for HPLC
別名:
メチルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
3 L
カートの在庫状況を確認する
¥6,210
この商品について
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
UNSPSC Code:
51273804
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
¥6,210
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メタノール, suitable for HPLC
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • 雑草の一種であるレッドソレル(Rumex acetosella L.)のメタノール抽出物が、カバークロップであるシロツメクサ(Trifolium repens L.)の成長、植物ホルモン含有量、抗酸化活性に及ぼすアレロパシー効果:この研究では、レッドソレルから得たメタノール抽出物の使用を検討し、シロツメクサへの影響を分析することで、アレロパシーの相互作用と植物生化学に関する重要な洞察が明らかになりました(Lee IJ et al., 2024)。
  • 応答曲面法による、センダンのルペオールおよびスティグマステロール代謝物の抽出パラメータの改善と予測:メタノールを使用した抽出パラメータの最適化に焦点を当て、医薬品用途に重要な植物代謝物の収率と純度を高めています(Japelaghi RH, 2024)。
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法によるヒト血清中のコチニンおよび 3-ヒドロキシニコチンの定量とその応用:この論文では、血清中のニコチン代謝物を検出・定量するために、クロマトグラフィー技術における溶媒としてメタノールを使用し、臨床診断におけるその重要性を示しています(Wu YQ, 2024)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
3486034885439193
Methanol suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
19-2470
Methanol
Methanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Methanol
Methanol suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34885
Methanol
Methanol suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
HPLC grade
grade
HPLC grade
grade
gradient grade
grade
gradient grade
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under メタノール
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
19-2470-3-3L-J:4.548173020471E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
19-2470-7-1L-J04061837484179
19-2470-3-3L-J04061837484162