グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-3300-3-3L-J:
19-3300-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)