Merck
28-2280
塩化ナトリウム
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
500 G
¥1,300
20 KG
¥19,200
¥1,300
出荷予定日2026年2月12日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
grade
SAJ first grade
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
7
mp
801 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
28-22707710-OP71376
Sodium Chloride OmniPur® Grade, >=99.5%
Millipore
7710-OP
Sodium Chloride
form
solid
form
solid
form
granular (Fine)
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
grade
SAJ first grade
grade
JIS special grade
grade
-
grade
for molecular biology
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
pH
7
pH
7
pH
-
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Application
  • メンブレンベースの逆相転移精製により、遺伝子組み換えタバコの抽出物から、さまざまなスパイダーシルクエラスチン様ポリペプチド融合タンパク質を迅速に単離することが可能に:この研究では、タンパク質抽出物の単離効率を高めるために、バイオテクノロジー応用における重要なステップである精製プロセスに塩化ナトリウムを使用することが示されています(Gruchow et al., 2024)。
  • ポリエチレンイミンでグラフとした酸化グラフェンナノ複合体を添加した、水性の掘削用流体のレオロジー挙動と濾過損失特性に関する実験的調査:この研究では、掘削用流体のイオン強度を調整するために塩化ナトリウムが使用され、掘削作業の効率を高めるために重要なレオロジー特性と濾過挙動に影響を与えました(Abdullah et al., 2024)。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
28-2280-5-500G-J: + 28-2280-8-20KG-J:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
David G Guzzardi et al.
Journal of the American College of Cardiology, 66(8), 892-900 (2015-08-22)
Suspected genetic causes for extracellular matrix (ECM) dysregulation in the ascending aorta in patients with bicuspid aortic valves (BAV) have influenced strategies and thresholds for surgical resection of BAV aortopathy. Using 4-dimensional (4D) flow cardiac magnetic resonance imaging (CMR), we
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in