スキップする
28-3809
リン酸ナトリウム 一塩基性
SAJ special grade, 99.0-101.0%
別名:
オルトリン酸二水素一ナトリウム, リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
500 g
在庫あり出荷可能from三田市テクノパーク16-4
¥3,610
この商品について
化学式:
NaH2PO4
CAS番号:
分子量:
119.98
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Assay:
99.0-101.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
powder
¥3,610
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
SAJ special grade
assay
99.0-101.0%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
52074S255474092
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0% (T)
assay
98.0-103.0% (T)
assay
-
grade
SAJ special grade
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
pH
4.1-4.5
pH
3.0-4.5 (25 °C, 5 M in H2O)
availability
available only in Japan
availability
-
availability
-
availability
-
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
28-3809-5-500G-J:4.548173009247E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samuel Adler et al.
Gastrointestinal endoscopy, 76(6), 1170-1174 (2012-10-03)
Colon capsule endoscopy (CCE) is a noninvasive technique for the detection of colorectal lesions. However, for CCE to be offered as an out-of-clinic procedure, the system needs to automatically alert the patient when to ingest the laxative (booster). We tested
Charles W Kimbrough et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(20), 4576-4585 (2015-07-01)
pH-low insertion peptides (pHLIP) can serve as a targeting moiety that enables pH-sensitive probes to detect solid tumors. Using these probes in conjunction with multispectral optoacoustic tomography (MSOT) is a promising approach to improve imaging for pancreatic cancer. A pH-sensitive
Johanna Troberg et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(1), 107-118 (2014-10-11)
Understanding drug glucuronidation in the dog, a preclinical animal, is important but currently poorly characterized at the level of individual enzymes. We have constructed cDNAs for the 10 dog UDP-glucuronosyltransferases of subfamily 1A (dUGT1As), expressed them in insect cells, and
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
28-3809-5-500G-J04061832573069