Merck
07348
Millipore
m-ラウリル硫酸ブロス
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Membrane lauryl sulfate broth
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
lactose, 30 g/L
peptic digest of animal tissue, 39 g/L
phenol red, 0.2 g/L
sodium lauryl sulfate, 1 g/L
yeast extract, 6 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
M-Lauryl sulfate broth is used for enumeration of Escherichia coli and coliforms in water, using membrane filter technique, replacing membrane enriched teepol broth. It is recommended by ISO Committee under the specification ISO 9308-1: 1990
調製ノート
Suspend 76.2 g 1000 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired and sterilise by steaming for 30 min. on three consecutive days or by autoclaving at 121°C for 15 min.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
資料
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
テクニカルサービス連絡先