Merck
14371C
SAFC
Stemline® XF MSC Basal Medium
Serum-free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Developed to promote the expansion of human mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) in both planar and suspension culture formats, Stemline XF MSC Medium demonstrates better cell expansion performance than both α-MEM supplemented with human platelet lysate and commercially available products when culturing MSCs on microcarriers. Stemline XF MSC Medium is compatible with MSCs derived from multiple tissues and has been performance verified in 3 L stirred tank bioreactors. Additionally, both characterization and functional assays (flow cytometry, IDO assay, and differentiation to adipocytes, chondrocytes, and osteocytes) confirm that Stemline XF MSC Medium maintains MSCs in the appropriate multipotent state.
Stemline XF MSC Supplement is a 100× growth factor and supplement cocktail designed for use with Stemline XF Basal Medium. Stemline XF Basal Medium and Supplement may also be purchased together in the Stemline XF MSC Medium Kit (14373C), which consists of one (1) 500 mL bottle of Basal Medium (14371C) and one (1) 5 mL vial of Supplement. Stemline XF MSC Medium has been designed with your long-term needs for clinical manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is xeno-free and produced in an ISO9001-certified facility.
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
関連コンテンツ
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.
新たな細胞治療製品の導入には、アップストリーム・ダウンストリームプロセス、プロセス開発、試験、製造において最適な性能が求められます。有効かつ安全で適正な価格の細胞治療製品をスピーディーに届けるには、世界に通用する製品とパートナーが不可欠です。
テクニカルサービス連絡先