安全性情報
20687
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,300
¥11,300
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
¥11,300
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
物質
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80900
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)