Merck
20697
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、取り外し可能な針
701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ701RN 10μL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥7,560
¥7,560
単価¥10,800割引30%
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、取り外し可能な針, 701RN, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle)
point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80330
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7670, 7671, & 7672 autosamplers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
245392091920793
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
26 ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle)
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
manufacturer/tradename
Hamilton 80330
manufacturer/tradename
Hamilton 80830
manufacturer/tradename
Hamilton 87930
manufacturer/tradename
Hamilton 80336
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Application
これはカラム液体クロマトグラフィを用いるアニリンおよびフェノールの分析時のサンプル調剤で使用されます。[1]これは、溶媒微量抽出(SME)後に迅速ガスクロマトグラフィ(GC)を用いて分析する場合の有機塩素殺虫剤の抽出時のサンプルの再現性において役立つチャニーアダプターに適合します。[2]
General description
ハミルトン®のシリンジは GC 分析においてガス交換を最小化するガス-タイトタイプが入手可能です。このシリンジは正確な容積の送液が可能です。このプランジャーを超えるものはほとんどありません。[3]
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 125.11, 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Sleight, R. B.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)