Merck
20736
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ705N 50μL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥9,100
¥9,100
出荷予定日2026年2月16日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
207352073826228
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
23s ga (cone tip)
feature
needle type N (cemented needle)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 1
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
manufacturer/tradename
Hamilton 80400
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
manufacturer/tradename
Hamilton 80395
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
General description
分析におけるガス交換を最小限にする気密型ではハミルトン®シリンジが利用可能です。正確な体積を送出することができます。ほとんどの場合、プランジャー式が最も高精度です。[1]
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)