安全性情報
20788
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、取り外し可能な針
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ705RN 50μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,400
¥8,400
単価¥12,000割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
¥8,400
単価¥12,000割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
needle type RN (removable needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80530
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)