Merck
21967
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1100TLL, Kel-F CTFE Luer lock, volume 100 mL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
Kel-F CTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 86020
ニードル長
, n/a
容量
100 mL
フィッティング
luer lock (without slots)
適合性
for use with Hamilton 1100TLL (PTFE Luer lock)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
アプリケーション
It has been used in syringe pumps to set gas and liquid volumetric flow rate while investigating mechanism which enhances heat transfer model for gas-liquid slug flows. It has also been used in pumping anolyte and catholyte for microbial electrochemical analysis of Geobacter sulfurreducens in response to different chemicals using laminar-flow microfluidic device.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先