Merck
26152-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
PTFE plunger tip
特徴
1705 LT, RN, or TLL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 1162-01
シリンジ容量
50 μL
適合性
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)