Merck
26159
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,076
¥6,076
単価¥8,680割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,076
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥6,076
単価¥8,680割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
物質
PTFE plunger tip
サイズ
1 mL
特徴
1001 LT-N-LTN-RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 1359-01
適合性
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
アプリケーション
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.[1]
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)