安全性情報
26206
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ、PTFEルアーロック
1725TLL, volume 250 μL, PTFE Luer lock (with slots), needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,300
¥12,300
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
¥12,300
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
物質
PTFE Luer lock (with slots)
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81127
ニードル長
, n/a
容量
250 μL
フィッティング
luer lock (without slots)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
アプリケーション
It has been equipped in precision syringe pump of isothermal titration calorimeter which has been used in measuring the molar enthalpies of binary mixtures containing 2-decanone or dipentyl ether.[3] It has also been used in the synthesis of single-molecule DNA by DNA polymerase with microflow channels.[4]
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A New Direct Single-Molecule Observation Method for DNA Synthesis Reaction Using Fluorescent Replication Protein A.
Takahashi, Shunsuke, et al.
Sensors, 14.3, 5174-5182 (2014)
Excess molar enthalpies of binary mixtures containing 2-decanone or dipentyl ether with long-chain n-alkanes at T= 298.15 K.
Liao, Wei-Chen, Ho-mu Lin, and Ming-Jer Lee
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43.4, 515-520 (2011)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)