Merck
26280-U
Hamilton® SampleLock シリンジ
Hamilton® SampleLock syringe
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
1705SL, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Secure Locking Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,300
¥24,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
¥24,300
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
syringe type Sample Lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80956
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ひねりバルブによって試料はシリンジ内に密閉されます。
  • 確実な後部プランジャー止めにより、試料の損失と高圧でのプランジャーのブローアウトがなくなります(1705および1710モデルは該当しません)。
  • アダプターを使用して、雄ねじまたは雌ねじのルアーフィッティングに接続できます。雄ねじと雌ねじのルアーおよび雄ねじのルアーロックアダプタをサンプルロックバルブにねじ込むことにより、シリンジをさまざまなコネクターとフィッティングに適合させることができます。アダプターはすべて、直径0.039インチ(1 mm)のKel-F(CTFE)流路を備えています。
  • シリンジに入っている試料に、バルブポートを通して内部標準を添加することができます。
その他情報
1705SL、1710SL、および1725SLシリンジの交換ニードルにはカタログ番号19136-U(22ゲージニードル)を、それより大きなシリンジにはカタログ番号19137-U(22ゲージニードル)をお勧めします。いずれの交換ニードルも、250 μL~10 mLのシリンジとあらゆるSampleLockシリンジに適合します。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー