Merck
26282
Hamilton® SampleLock シリンジ
1725SL, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥31,100
¥31,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Hamilton® SampleLock シリンジ, 1725SL, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81156
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
262812628326284
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
feature
syringe type Sample Lock
feature
syringe type Sample Lock
feature
syringe type Sample Lock
manufacturer/tradename
Hamilton 81156
manufacturer/tradename
Hamilton 81056
manufacturer/tradename
Hamilton 81256
manufacturer/tradename
Hamilton 81356
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
General description
  • ひねりバルブによって試料はシリンジ内に密閉されます。
  • 確実な後部プランジャー止めにより、試料の損失と高圧でのプランジャーのブローアウトがなくなります(1705および1710モデルは該当しません)。
  • アダプターを使用して、雄ねじまたは雌ねじのルアーフィッティングに接続できます。雄ねじと雌ねじのルアーおよび雄ねじのルアーロックアダプタをサンプルロックバルブにねじ込むことにより、シリンジをさまざまなコネクターとフィッティングに適合させることができます。アダプターはすべて、直径0.039インチ(1 mm)のKel-F(CTFE)流路を備えています。
  • シリンジに入っている試料に、バルブポートを通して内部標準を添加することができます。
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.[1]
Other Notes
1705SL、1710SL、および1725SLシリンジの交換ニードルにはカタログ番号19136-U(22ゲージニードル)を、それより大きなシリンジにはカタログ番号19137-U(22ゲージニードル)をお勧めします。いずれの交換ニードルも、250 μL~10 mLのシリンジとあらゆるSampleLockシリンジに適合します。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)