material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81556
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 26281 | 26283 | 26284 |
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) |
| feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock |
| manufacturer/tradename Hamilton 81556 | manufacturer/tradename Hamilton 81056 | manufacturer/tradename Hamilton 81256 | manufacturer/tradename Hamilton 81356 |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
General description
- ひねりバルブによって試料はシリンジ内に密閉されます。
- 確実な後部プランジャー止めにより、試料の損失と高圧でのプランジャーのブローアウトがなくなります(1705および1710モデルは該当しません)。
- アダプターを使用して、雄ねじまたは雌ねじのルアーフィッティングに接続できます。雄ねじと雌ねじのルアーおよび雄ねじのルアーロックアダプタをサンプルロックバルブにねじ込むことにより、シリンジをさまざまなコネクターとフィッティングに適合させることができます。アダプターはすべて、直径0.039インチ(1 mm)のKel-F(CTFE)流路を備えています。
- シリンジに入っている試料に、バルブポートを通して内部標準を添加することができます。
Other Notes
1705SL、1710SL、および1725SLシリンジの交換ニードルにはカタログ番号19136-U(22ゲージニードル)を、それより大きなシリンジにはカタログ番号19137-U(22ゲージニードル)をお勧めします。いずれの交換ニードルも、250 μL~10 mLのシリンジとあらゆるSampleLockシリンジに適合します。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.