表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥48,800 |
この商品について
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81656
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 mL
General description
- ひねりバルブによって試料はシリンジ内に密閉されます。
- 確実な後部プランジャー止めにより、試料の損失と高圧でのプランジャーのブローアウトがなくなります(1705および1710モデルは該当しません)。
- アダプターを使用して、雄ねじまたは雌ねじのルアーフィッティングに接続できます。雄ねじと雌ねじのルアーおよび雄ねじのルアーロックアダプタをサンプルロックバルブにねじ込むことにより、シリンジをさまざまなコネクターとフィッティングに適合させることができます。アダプターはすべて、直径0.039インチ(1 mm)のKel-F(CTFE)流路を備えています。
- シリンジに入っている試料に、バルブポートを通して内部標準を添加することができます。
Application
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.
Other Notes
1705SL、1710SL、および1725SLシリンジの交換ニードルにはカタログ番号19136-U(22ゲージニードル)を、それより大きなシリンジにはカタログ番号19137-U(22ゲージニードル)をお勧めします。いずれの交換ニードルも、250 μL~10 mLのシリンジとあらゆるSampleLockシリンジに適合します。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
1705SL(カタログ番号26152-U)および1710SL(カタログ番号26154)シリンジ向けのプランジャーアセンブリーを用意しています。
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 81656 | manufacturer/tradename Hamilton 81056 | manufacturer/tradename Hamilton 81256 | manufacturer/tradename Hamilton 81356 |
| needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) |
| feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock | feature syringe type Sample Lock |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® SampleLock シリンジ
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| 8184490100 | 04022536436333 |
| 90557-100MG | 04061841386292 |
| 26287 | 04061832873800 |