Merck
37094
Supelco
ラパマイシン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
シロリムス
Empirical Formula (Hill Notation):
C51H79NO13
CAS番号:
分子量:
914.17
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
R0395553210553212-M
Rapamycin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
37094
ラパマイシン
Rapamycin ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
553210
Rapamycin
Millipore
Millipore
553212-M
InSolution Rapamycin in EtOH
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
詳細
ラパマイシンは、細菌Streptomyces hygroscopicusから得られるマクロライド系抗生物質に属します。当初は抗真菌薬として使用されましたが、その後、免疫抑制薬として使用され、さらに抗がん剤候補となる可能性も明らかになりました。セリン/トレオニンキナーゼの活性を阻害し、続いてサイトカイン駆動性T細胞の増殖を阻害することによって作用します。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途に使用されています:
  • ヒト尿、血清、血液サンプル中のホウ素ドープダイヤモンド電極と示差パルスボルタンメトリー(DPV)を用いたラパマイシンの電気化学的定量
  • 高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)法と改良型QuEChERs法による、全血サンプル中の6種類の免疫抑制薬の同時測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Everolimus for impurity C identification European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002063
エベロリムス
Everolimus European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002048
エベロリムス
Zotarolimus ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2196
Zotarolimus
3-Methyladenine autophagy inhibitor
Sigma-Aldrich
M9281
3-メチルアデニン
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
475992
mTOR Inhibitor XII, Torin2
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
475991
mTOR Inhibitor XI, Torin1
Complications in Surgery (2006)
B cell activating factor (BAFF) selects IL-10? B cells over IL-10+ B cells during inflammatory responses
Ma N, et al.
Molecular Immunology, 85, 18-26 (2017)
Xing Liu et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
The Us11 protein encoded by herpes simplex virus 1 (HSV-1) functions to impair autophagy; however, the molecular mechanisms of this inhibition remain to be fully established. Here, we report that the Us11 protein targets tripartite motif protein 23 (TRIM23), which
A V Tinker et al.
Gynecologic oncology, 130(2), 269-274 (2013-05-16)
HPV infection has been associated with deregulation of the PI3K-Akt-mTOR pathway in invasive cervical carcinomas. This 2-stage phase II study assessed the activity of the mTOR inhibitor, temsirolimus, in patients with measurable metastatic and/or locally advanced, recurrent carcinoma of the
Carrie L Lucas et al.
Nature immunology, 15(1), 88-97 (2013-10-30)
The p110δ subunit of phosphatidylinositol-3-OH kinase (PI(3)K) is selectively expressed in leukocytes and is critical for lymphocyte biology. Here we report fourteen patients from seven families who were heterozygous for three different germline, gain-of-function mutations in PIK3CD (which encodes p110δ).
テクニカルサービス連絡先